Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
1.02839.0025EA 52.3 EUR
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, Millipore®
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Indice Merck: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM