Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Marques : EDQM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydratéH-Cys-OH.HCl.H2O
EDQMC3290000EA 235 EUR
EDQMC3290000
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Poids moléculaire: 175,64 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Indice Merck: 13,02810
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/37/2345837.jpg