Imprimer
Palladium 5% sur barium sulfate, en poudre catalyseur d'hydrogénation (forme oxydé), non réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
21162.09 21162.18
21162.09EA 211 EUR
21162.09 21162.18
Palladium 5% sur barium sulfate, en poudre catalyseur d'hydrogénation (forme oxydé), non réduit
Palladium
Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD03613605
Hydrodehalogenation, Rosenmund reduction, asymetric hydrogenation
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6