L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, H-Cys-OH.HCl.H2O
Purity: 99%
CAS No.: 7048-04-6
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O
Formula Weight: 175.64 (157.62anhy)
pH: 1-2
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 5158059
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +5.5° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00065606
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Poids moléculaire: 175.64 g/mol Point de fusion: ∼ 175 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065606 Numéro CAS: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 Indice Merck: 13,02810 |