Imprimer
Fer (III) chlorure 55% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC312531.6000 MC312531.8000
PRLSMC312531.6000EA 0 EUR
PRLSMC312531.6000 PRLSMC312531.8000
Fer (III) chlorure 55% en solution aqueuse
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III