Hydrazine hydrate ≥80% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
NH₂NH₂·xH₂O Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149931 Numéro CAS: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8 (6.1),II |