Ammoniaque 33%, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60…–57,5 °C Densité: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Assay (as NH3) (acidimetric) | 30 - 33 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Residue after Ignition | max. 0.003 % |
Substances Reducing KMnO4 | max. 0.0008 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.003 % |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |