Ammoniaque 32%, très pur, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35.05 g/mol Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60…–57.5 °C Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -91.5 °C |
Boiling Point | 37.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 837 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 15.4 - 33.6 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly alkaline |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |