Ammoniaque 28 - 30%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60…–57,5 °C Densité: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -72 °C |
Boiling Point | 32 °C |
Vapor Pressure | 635 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 15.4 - 33.6 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly alkaline |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |