Ammoniaque 28%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –60…–57,5 °C Densité: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (as NH3) (acidimetric) | 28.0 - 30.0 % |
Appearance | passes test |
Carbon Dioxide (CO2) | max. 0.002 % |
Color (APHA) | max. 5 |
Chloride (Cl) | max. 0.5 ppm |
Residue after Ignition | max. 0.001 % |
Specific Gravity at 60°/60°F | 0.896 - 0.902 |
Substances Reducing KMnO4 | passes test |
Trace Impurities (in ppm) | |
Arsenic and Antimony (as As) | max. 3 |
Aluminium (Al) | max. 0.2 |
Boron (B) | max. 0.05 |
Barium (Ba) | max. 0.3 |
Chromium (Cr) | max. 0.1 |
Copper (Cu) | max. 0.1 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.2 |
Manganese (Mn) | max. 0.1 |
Nickel (Ni) | max. 0.1 |
Lead (Pb) | max. 0.2 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Titanium (Ti) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.5 |
Nitrate (NO3) | max. 2 |
Phosphate (PO4) | max. 0.4 |
Sulfate (SO4) | max. 2 |