Ammoniaque 28,0 - 30,0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: NH4OH
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.90
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formule:
NH₃ Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa) Densité: 0,90 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III Indice Merck: 14,494 |