Imprimer
Ammoniaque 25%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium hydroxyde
21191.364EA 97.7 EUR
21191.364 21191.450
Ammoniaque 25%, TECHNICAL
Ammoniaque
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 24 - 26 %