Imprimer
Ammoniaque 25%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
6051.2500EA 76.72 EUR
6051.2500 6051.1000 6051.9025
Ammoniaque 25%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57,5 °C
Densité: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (NH3) 24.0 - 26.0 %
Carbon Dioxide (CO2) max. 0.003 %
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Phosphate (PO4) max. 1 ppm
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Total Sulfur (as SO4) max. 5 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1