Ammoniaque 25% dans l'eau, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NH₃ Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –57 °C Densité: 0,91 g/cm³ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011418 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | ≥25 % (As NH3) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |