Ammoniaque 20%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35.05 g/mol Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Assay | 18 - 22 % |
Density (20/4) | 0.910 - 0.930 |
Evaporation residue | Max. 0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |