Imprimer
Ammoniaque 25% solution à 100 ml/l
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85163.320 85163.360 85163.410
PRLS85163.320EA 70.4 EUR
PRLS85163.320 PRLS85163.360 PRLS85163.410
Ammoniaque 25% solution à 100 ml/l
Ammoniaque
Solution concentrée à diluer dans l'eau à 100 mL/L
Formule: NH₃
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III