Hydroxylammonium chlorure 10% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
NH₂OH·HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051089 Numéro CAS: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...