Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Like alcohol
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008280
Formule:
C₄H₁₃NO Densité: 0,865 Point éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008280 Numéro CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 2924 ADR: 3,II Indice Merck: 14,9224 |