Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) dans le methanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de tétraméthylammonium
Formule:
C₄H₁₃NO Poids moléculaire: 91.15 g/mol Point de fusion: –98 °C Densité: 0.9 g/cm³ Point éclair: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008280 Numéro CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 3286 ADR: 3 II Indice Merck: 14,09224 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Titration with HCl | 24.5 to 26.0 % |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Stabilizer | 2 % CaCO3 |
Specific optical rotation | +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate) |