Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₁₃NO Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008280 Numéro CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 110 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 23.33 hPa (20 °C) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |