Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de tétraméthylammonium
Formule:
C₄H₁₃NO Poids moléculaire: 91.15 g/mol Densité: 1 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008280 Numéro CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 II Indice Merck: 14,09224 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |