Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 35% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraéthylammonium, Hydroxyde de tetrylammonium
43023.14 43023.22 43023.36
43023.14EA 53.6 EUR
43023.14 43023.22 43023.36
Tétraéthylammonium hydroxyde 35% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Tétraéthylammonium hydroxyde
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: C8H21NO Formula Weight: 147.26 Physical Form: Liquid Density: 1.023 Refractive Index: 1.4040 Sensitivity: Air Sensitive Odour: Amine-like Boiling Point: dec. Beilstein Reference: 3912961 Merck Reference: 14,9201 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009024
Formule: C₈H₂₁NO
Poids moléculaire: 147.26 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Densité: 1.023
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,9201