Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 25% dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraéthylammonium, Hydroxyde de tetrylammonium
420291000 420295000
ACRO420291000EA 42.6 EUR
ACRO420291000 ACRO420295000
Tétraéthylammonium hydroxyde 25% dans l'eau
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
Poids moléculaire: 147.26 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (760 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09342
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate