Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraéthylammonium, Hydroxyde de tetrylammonium
L03968.22 L03968.36
L03968.22EA 44.9 EUR
L03968.22 L03968.36
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse
Tétraéthylammonium hydroxyde
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: C8H21NO Formula Weight: 147.26 Refractive Index: 1.3730 Beilstein Reference: 3912961 Merck Reference: 14,9201 MDL No.: MFCD00009024
Formule: C₈H₂₁NO
Poids moléculaire: 147.26 g/mol
Densité: 1.023
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,9201