Imprimer
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraéthylammonium, Hydroxyde de tetrylammonium
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 344 EUR
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% (p/p) dans l'eau
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
Poids moléculaire: 147.26 g/mol
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09342
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %