Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
L02809.18EA 52.3 EUR
L02809.18 L02809.30 L02809.0B
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) en solution aqueuse
Tétrabutylammonium hydroxyde
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Refractive Index: 1.4080 Odour: Amine-like pH: 14.0 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
Formule: C₁₆H₃₇NO
Poids moléculaire: 259.48 g/mol
Point de fusion: 29.85
Densité: 0.990
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II