Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium ≥75% (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21261.14 B21261.22 B21261.36
B21261.14EA 67.2 EUR
B21261.14 B21261.22 B21261.36
Fluorure de tétrabutylammonium ≥75% (p/p)
Fluorure de tétrabutylammonium
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF Formula Weight: 261.47 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011747
Formule: C₁₆H₃₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2922
ADR: 8,II