Imprimer
Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC307208.0500 MC307208.1000
PRLSMC307208.0500EA 0 EUR
PRLSMC307208.0500 PRLSMC307208.1000
Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III