Imprimer
Hydroxyde de rubidium 50% (p/p) en solution aqueuse , 99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10565.NC 10565.NE
10565.NCEA 145 EUR
10565.NC 10565.NE
Hydroxyde de rubidium 50% (p/p) en solution aqueuse , 99.6% (base métaux)
Hydroxyde de rubidium
Purity: 99.6+% CAS No.: 1310-82-3 Molecular Formula: HORb Formula Weight: 102.48(anhy) Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow Merck Reference: 14,8285 UN No.: 2677 MDL No.: MFCD00011194
Formule: RbOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300…302 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011194
Numéro CAS: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,8285