Imprimer

Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

85206.290 85206.360
PRLS85206.290EA 37.7 EUR
PRLS85206.290 PRLS85206.360
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR