Imprimer
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC302652.1000 MC302652.5000 MC302652.9010
PRLSMC302652.1000EA 38.1 EUR
PRLSMC302652.1000 PRLSMC302652.5000 PRLSMC302652.9010
Sodium hydroxyde 10% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II