Imprimer
Potassium hydroxyde 30% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potasse caustique
PRLSMC310550.2500EA 219 EUR
PRLSMC310550.2500 PRLSMC310550.6010
Potassium hydroxyde 30% en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Poids moléculaire: 56,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II