Imprimer
Potassium iodure 5% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodure de potassium
MC302864.5000 MC302864.6020 MC302864.9020
PRLSMC302864.5000EA 293 EUR
PRLSMC302864.5000 PRLSMC302864.6020 PRLSMC302864.9020
Potassium iodure 5% en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
Poids moléculaire: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Indice Merck: 13,07727