Imprimer
Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC305244.0500 MC305244.1000 MC305244.5000
PRLSMC305244.0500EA 75.2 EUR
PRLSMC305244.0500 PRLSMC305244.1000 PRLSMC305244.5000
Potassium iodure 10% en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4