Imprimer
Acide sulfurique 75% 75
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85717.320 85717.360 85717.5000
PRLS85717.320EA 83.6 EUR
PRLS85717.320 PRLS85717.360 PRLS85717.5000
Acide sulfurique 75% 75
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II