Imprimer
Acide sulfurique 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 87 EUR
4.80531.1000 4.80531.2500
Acide sulfurique 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid