Acide orthophosphorique 100 ml/l
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
H₃PO₄ Densité: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...