Imprimer
Zinc sulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC300640.1000 MC300640.5000
PRLSMC300640.1000EA 65.6 EUR
PRLSMC300640.1000 PRLSMC300640.5000
Zinc sulfate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Zinc sulfate
Formule: O₄SZn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III