Imprimer
Argent sulfate 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate d'Argent
30491.247EA 66 EUR
30491.247 30491.420
Argent sulfate 10 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
Poids moléculaire: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed