Imprimer
Argent sulfate 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate d'Argent
MQ100
1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 145 EUR
1.01517.1000 1.01517.2500
Argent sulfate 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
Poids moléculaire: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material