Hydrogène peroxyde 3% (p/p) dans l'eau stabilisé, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec acétanilide ~200 ppm
Formule:
H₂O₂ Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa) Densité: 1,00 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (colorless liquid) | complying |
Assay | 3.0 - 4.0 Gew.% |
pH (direct, 20 °C) | 4 - 7 |
Stabilizer (Acetanilide) | 150 - 250 ppm |
Contains | ~200 ppm acetanilide as stabilizer |