Imprimer
Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique solution volumétrique, pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-41, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate d'Argent
34629-1L 34629-2.5L 34629-6X1L 34629-4X2.5L
34629-1LEA 131 EUR
34629-1L 34629-2.5L 34629-6X1L 34629-4X2.5L
Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique solution volumétrique, pour détermination de la DCO selon la norme DIN 38409-41, Fluka™
Argent sulfate
  • Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
  • Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
  • All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
  • Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
  • All solutions are guaranteed to meet label specifications
  • All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
Formule: Ag₂SO₄
Poids moléculaire: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1.013 hPa) (composant principal)
Point de fusion: 655
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of H₂SO₄ 94 - 96 %
Assay of Ag₂SO₄ 0.54 - 0.56 %
Density (20°C) 1.83 - 1.85 g/ml