Argent nitrate solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003414
Formule:
AgNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003414 Numéro CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,II |