Imprimer
Acide nitrique 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitric acid solution
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
1.01799.1000EA 98.4 EUR
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
Acide nitrique 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Indice Merck: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material