Imprimer
Argent nitrate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
35601.AP 35601.K2 35601.M4
35601.APEA 79.4 EUR
35601.AP 35601.K2 35601.M4
Argent nitrate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Argent nitrate
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00003414
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM