Imprimer
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Disulfate de cérium
190474MEA 119 EUR
190474M 190475N
Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP solution volumétrique
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,02002
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C; valeur vraie 0,3% exactitude) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test