Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
I₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) | 0.499 - 0.501 mol/l |
Traçable selon NIST | Confirmé |