Imprimer
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30917.295EA 56.3 EUR
30917.295 30917.320
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Densité: 1.032 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0.0499 - 0.0501 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé