Imprimer
Iode solution standard 0.05 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
124220010 124220025
ACRO124220010EA 93.5 EUR
ACRO124220010 ACRO124220025
Iode solution standard 0.05 mol/l (0.1 N) dans l'eau
Iode
Formule: I₂
Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %