Imprimer
Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC307422.0500 MC307422.1000
PRLSMC307422.0500EA 49.3 EUR
PRLSMC307422.0500 PRLSMC307422.1000
Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6